Läs mer
Mexiletine Dimer Dihydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1'-[(3,3',5,5'-tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine |
| CAS | 2059988-38-2 |
| Molekylformel | C22 H32 N2 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Mexiletine Dimer, 2-(2-Aminopropoxy)-5-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-1,3-dimethylbenzene, 1,1'-[(3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diyl)bisoxy]dipropan-2-amine, Mexiletine Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32N2O2/c1-13-7-19(8-14(2)21(13)25-11-17(5)23)20-9-15(3)22(16(4)10-20)26-12-18(6)24/h7-10,17-18H,11-12,23-24H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(N)COc1c(C)cc(cc1C)c2cc(C)c(OCC(C)N)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | 1-[4-[4-(2-aminopropoxy)-3,5-dimethylphenyl]-2,6-dimethylphenoxy]propan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.502 |
| Formel vikt | 356.246 |