Läs mer
Mexiletine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16478026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16478026 100 mg 100mg
16431986 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16478026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0093
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Mexiletine hydrochloride (KOE-1173 hydrochloride), a Class IB antianhythmic, is a non-selective voltage-gated sodium channel blocker.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mexiletine hydrochloride
CAS 1-4-5370
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H18ClNO
Kvantitet 100 mg
Synonym KOE-1173 hydrochloride
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (463.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41 mg/mL (190.06 mM)
LEDER CC(N)COC1=C(C)C=CC=C1C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 215.72
Formel vikt 215.72
Procent renhet 98.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation