Läs mer
Mexiletinhydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Mexiletinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 1-4-5370 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mexiletine hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H17 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Mexiletine Hydrochloride, 1-(2,6-Xylyloxy)-2-propylamine Hydrochloride, 1-(2',6'-Dimethylphenoxy)-2-aminopropane Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine Hydrochloride, Ko-1173 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-dimetylfenoxi)propan-2-amin; hydroklorid |
| Visa mer |