Läs mer
Tocris Bioscience™ Mexiletine hydrochloride
Beskrivning
Use-dependent sodium channel blocker (IC50 values are 75.3 and 23.6 μM for tonic and use-dependent block respectively). Class Ib antiarrhythmic, neuroprotective and antimyotonic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mexiletine hydrochloride |
| CAS | 5376-10-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C11H12N2O |
| Formel vikt | 215.72 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.23 |