Läs mer
Mexiletine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mexiletine hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 215.1077 |
| Procent renhet | >95% |