missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Mezlocillin sodium, MedChemExpress

Produktkod. 16404607
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16404607 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16404607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1466

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.

Mezlocillin sodium is a broad-spectrum penicillin antibiotic.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Mezlocillin sodium
Fysisk form Solid
CAS 42057-22-7
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H24N5NaO8S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC([C@H](NC(N3CCN(S(=O)(C)=O)C3=O)=O)C4=CC=CC=C4)=O)N1C2=O)O[Na]
Molekylvikt (g/mol) 561.56
Formel vikt 561.56
Procent renhet 99.21%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.