Läs mer
Mezlocillin sodium salt, Thermo Scientific™
A broad spectrum antibiotic
2648.45 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 59798-30-0 |
|---|---|
| Molekylformel | C21H25N5NaO8S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.568 |
| MDL-nummer | MFCD07793332 |
| InChI-nyckel | SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N |
| PubChem CID | 123133909 |
| IUPAC-namn | (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| LEDER | CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15477609
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66306.MC |
100mg |
2648.45 SEK
100mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 59798-30-0 | |
| 562.568 | |
| SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N | |
| (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium |
| C21H25N5NaO8S2 | |
| MFCD07793332 | |
| 123133909 | |
| CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] |
Specifikationer
| Mezlocillin sodium salt | |
| White to Yellow | |
| MFCD07793332 | |
| SGVORSZSYKDVFT-KZHFGBRHSA-N | |
| (2R,5S,6S)-3,3-dimethyl-6-[[(2R)-2-[(3-methylsulfonyl-2-oxoimidazolidine-1-carbonyl)amino]-2-phenylacetyl]amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid;sodium | |
| 123133909 |
| 59798-30-0 | |
| C21H25N5NaO8S2 | |
| Soluble in water or DMSO | |
| CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)NC(=O)N4CCN(C4=O)S(=O)(=O)C)C(=O)O)C.[Na] | |
| 562.568 | |
| 561.56 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 255-640-5
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold