Läs mer
Mezlocillin Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mezlocillin Sodium |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N5O8S2.Na/c1-21(2)14(18(29)30)26-16(28)13(17(26)35-21)22-15(27)12(11-7-5-4-6-8-11)23-19(31)24-9-10-25(20(24)32)36(3,33)34;/h4-8,12-14,17H,9-10H2,1-3H3,(H,22,27)(H,23,31)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,13-,14+,17-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 561.0964 |