Läs mer
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,22μ m
Produktkod. 10596512 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10596512 47 mm Paket med 100
10742911 25 mm Paket med 100
10607111 90 mm Paket med 100
10369590 13 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10596512 Leverantör Merck Leverantörsnummer GSWP04700
MF-Millipore™ Membrane Filter är ett 13 mm diameter, blandade cellulosaestrar (MCE) membran, hydrofilt.
Designad för ett brett utbud av analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, 0,22 μm porstorlek finns i en mängd olika diametrar. Består av vanligt, vitt blandat cellulosamembran.
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer.
MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bubble Point ≥3,52 bar, luft med vatten
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material MCE
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 18 ml/min. x cm 2
Gasflödeshastighet 2 L/min./cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
nr per ärende 100 Pk.
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (engelska) 1,9 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MCE .22UM WH PL 47MM 100/PK
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose