Läs mer
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,45μ m, Gridded
Produktkod. 10044650 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg unitSize
10044650 25 mm Svart Paket med 100
10539202 47 mm Vitt Paket med 100
10228571 13 mm Svart Paket med 100
10420011 13 mm Vitt Paket med 100
10248090 25 mm Vitt Paket med 100
12407036 47 mm Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10044650 Leverantör Merck Leverantörsnummer HABG02500
Membran för blandade cellulosaestrar (MCE), hydrofilt
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjort MF-&Millipore-handel; membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer.
MF-&Millipore handel; filter utan &Triton handel; ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har en lägre vattenextraktionshalt än standard MF-Millipore handel; &filter.
Drag& Fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bubble Point ≥2,2 bar, luft med vatten
Färg Svart
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 60 ml/min x cm 2
Gasflödeshastighet 4 l/min/cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Med rutnät
nr per ärende 100 förpackning
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (metrisk) 25 mm