Läs mer
Merck MF-Millipore™ Membranfilter, 0,45μ m
Produktkod. 10697871 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
142 mm
24 mm
25 mm
3 m x 300 mm (L x W)
3,7 cm
47 mm
90 mm
Färg:
Svart
Vitt
nr per ärende:
1 st.
100-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg nr per ärende unitSize
10697871 24 mm Vitt 100-pack Paket med 100
10529202 25 mm Vitt 100-pack Paket med 100
10176580 47 mm Svart 100-pack Paket med 100
10034410 47 mm Vitt 100-pack Paket med 100
10186180 13 mm Vitt 100-pack Paket med 100
10400781 142 mm Vitt 50-pack Paket med 50
10576512 90 mm Vitt 100-pack Paket med 100
10543372 3 m x 300 mm (L x W) Vitt 1 st. Varje
10676931 25 mm Svart 100-pack Paket med 100
10537492 3,7 cm Vitt 100-pack Paket med 100
11874031 47 mm Vitt 50-pack Paket med 50
11740443 47 mm Vitt 100-pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10697871 Leverantör Merck Leverantörsnummer HAWP02400
MF-Millipore™ Membranfilter är blandade cellulosaestrar (MCE) membran, hydrofila.
Designad för ett brett utbud av analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, 0,45 μm porstorlek finns i en mängd olika diametrar. Består av blandat cellulosamembran i svart eller vitt med en slät eller rutad yta.
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer.
MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bubble Point ≥1,8 bar, luft med vatten
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 60 ml/min. x cm 2
Gasflödeshastighet 4 L/min./cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Vanlig
nr per ärende 100-pack
Kvantitet 100 Pk.
Yttyp Vanlig
Tjocklek (metrisk) 150μ m
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (engelska) 0,9 tum.
Diameter (metrisk) 24 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • MCE .45UM WH PL 24MM 100/PK
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol polyethoxyethanol