Läs mer
Merck MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, tritonfria
Produktkod. 10247820 Handla allt Merck Produkter
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 10247820
Brand: Merck HATF14250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, Tritonfria sammansatta av blandade cellulosaestrar (nitrat och acetat).
Består av blandade cellulosaestrar (nitrat och acetat)
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 60 ml/min. x cm 2
För användning med (applikation) Klargöring av vätskor, Steriliserande filtrering av vävnadsodlingsmedia, tillsatser, antibiotika, Luftövervakning, Partikelanalys, Partikelborttagning, Biologiska analyser (receptorbindningsstudier, TCA fällningar etc.).
Typ av membran Vanlig
Typ Blotting Membran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (engelska) 5,6 tum.
Diameter (metrisk) 142 mm