Läs mer
Merck MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, tritonfria
Handla allt Merck Produkter
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Består av blandade cellulosaestrar (nitrat och acetat)
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Funktioner och fördelar:- Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
- Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
- Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Formatera | Skiva |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 18 ml/min. x cm 2 |
| För användning med (applikation) | Klargöring av vätskor, Steriliserande filtrering av vävnadsodlingsmedia, tillsatser, antibiotika, Luftövervakning, Partikelanalys, Partikelborttagning, Biologiska analyser (receptorbindningsstudier, TCA fällningar etc.). |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- MCE TRITON FREE .22UM WH PL 25MM 100/PK
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .