Läs mer
Merck MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, tritonfria
Produktkod. 10607321 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
10607321 0,45 μm 47 mm Paket med 100
10319750 0,45 μm 25 mm Paket med 100
10247820 0,45 μm 142 mm Paket med 50
10309610 0,22μ m 25 mm Paket med 100
10004690 0,45 μm 90 mm Paket med 25
10126490 0,22μ m 13 mm Paket med 100
10480211 0,45 μm 13 mm Paket med 100
11596395 0,22μ m 47 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10607321 Leverantör Merck Leverantörsnummer HATF04700
MF-Millipore™ Blandade cellulosaestermembran, Tritonfria sammansatta av blandade cellulosaestrar (nitrat och acetat).
Består av blandade cellulosaestrar (nitrat och acetat)
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.
Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Membranfilter
Formatera Skiva
Material MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 60 ml/min. x cm 2
För användning med (applikation) Klargöring av vätskor, Steriliserande filtrering av vävnadsodlingsmedia, tillsatser, antibiotika, Luftövervakning, Partikelanalys, Partikelborttagning, Biologiska analyser (receptorbindningsstudier, TCA fällningar etc.).
Typ av membran Vanlig
Typ Blotting Membran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (engelska) 1,9 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • IMMO-NC Triton Free MCE .45um Wh PL 100pk
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med pulver.