Läs mer
MF498, MedChemExpress
Beskrivning
MF498 is a novel and selective E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) antagonist, displayed strong binding affinity for the EP4 receptor with Ki of 0.7 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MF498 |
| CAS | 915191-42-3 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H33N3O7S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (51.35 mM) |
| LEDER | O=C1N(C2=C(C)C=C(CS(NC(CC3=CC=CC=C3OC)=O)(=O)=O)C=C2)CC4=C(OCC)C5=NC=CC=C5C(OCC)=C41 |
| Molekylvikt (g/mol) | 603.69 |
| Formel vikt | 603.69 |
| Visa mer |