Läs mer
MF63, MedChemExpress
Produktkod. 16465618
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16465618 10 mg -
16451787 50 mg -
16428317 5 mg 5mg
16426156 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465618 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13283
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
MF63 is a selective mPGES-1 inhibitor with an IC50 of 0.9 nM and 1.3 nM for pig mPGES-1 and human mPGES-1 enzyme, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MF63
CAS 892549-43-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H11ClN4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (113.51 mM)
LEDER ClC1=CC(C2=C3C=CC=C2)=C(C4=C3N=C(C5=C(C=CC=C5C#N)C#N)N4)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 378.81
Formel vikt 378.81
Procent renhet 99.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation