Läs mer
MFG Tray Kemikaliebeständiga universalbrickor och kokkärl
Produktkod. 13074897 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
18 x 14 x 1 tum. (46 x 35,5 x 2,5 cm)
Typ:
Multifunktionsbricka
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Typ Förpackningsstorlek
13074897 18 x 14 x 1 tum. (46 x 35,5 x 2,5 cm) Multifunktionsbricka Varje
1 options
Produktkod. 13074897 Leverantör MFG Tray Leverantörsnummer 0671582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.77 SEK
    566.18 SEK / Paket med 1
    Save 156.59 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Idealisk för blötläggning, rengöring, autoklavering, förvaring eller transport av laboratorieprodukter och för att innehålla spill
  • Förstärkt vit härdplast polyesterkompositkonstruktion Beständig mot de flesta rengöringsmedel, milda sura och alkaliska lösningar, frätande salter och många reagens
  • Tål temperaturer från -51° till +121 °C (-60° till +250 °F) kontinuerlig exponering, eller 149 °C (300 °F) intermittent
  • Hög bärförmåga
  • Utmärkt formstabilitet Lätt ångrengöras
Beställningsinfo
Finns i 1 tum djupa (2,5 cm) brickor, grunda kastruller från 1 1/4 till 2 3/4 tum djupa (3 till 7 cm) och ventilerade staplingskärl från 2 3/4 till 4 1/8 tum djupa (7 till 10,5 cm).
Specifikationer
Mått (L x B x H) 18 x 14 x 1 tum. (46 x 35,5 x 2,5 cm)
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Längd (metrisk) 46 cm
Material Glasfiber
Typ Multifunktionsbricka
Bredd (metrisk) 35.5 cm
För användning med (applikation) Idealisk för blötläggning, rengöring, autoklavering, förvaring eller transport av laboratorieprodukter och för att innehålla spill
Längd (engelska) 18 tum
Höjd (engelska) 1 tum
Form Rektangulär
Temperatur (engelska) -60 °F till +250 °F
Temperatur (metrisk) -51 °C till +121 °C
Bredd (engelska) 14 tum