Läs mer
MG-101 (ALLN), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MG-101 (ALLN) |
| CAS | 110044-82-1 |
| Molekylformel | C20H37N3O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (S)-N-Acetyl-L-leucyl-N-(1-formylpentyl)-L-leucinamide, ALLN, ALLnL, CI-1 (peptide), Calp I, Calpain inhibitor I, MG 101, (S)-N-Acetyl-L-leucinyl-L-leucinyl-L-norleucinal |
| InChI formel | InChI=1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CCCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)C)C=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-4-metyl-N-[(2S)-4-metyl-1-oxo-1-[[(2S)-1-oxohexan-2-yl]amino]pentan-2-yl]pentanamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.53 |
| Formel vikt | 383.2784 |