Läs mer
MG-101, MedChemExpress
Produktkod. p-200102000
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16497658
Brand: Medchem Express HY18964
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
MG-101 (ALLN) is an inhibitor of cysteine proteases which inhibits calpain I, calpain II, cathepsin B and cathepsin L with Kis of 190, 220, 150 and 500 pM, respectively. MG-101 induces apoptosis and inhibits tumor growth, it can be used for the research of colon cancer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MG-101
Fysisk form Solid
CAS 110044-82-1
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H37N3O4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym Calpain inhibitor I Ac-LLnL-CHO ALLN
Löslighetsinformation DMSO : 16.67 mg/mL (43.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N[C@H](C=O)CCCC)[C@@H](NC([C@@H](NC(C)=O)CC(C)C)=O)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 383.53
Formel vikt 383.53
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.