Läs mer
MG 149, MedChemExpress
Beskrivning
MG149 (Tip60 HAT inhibitor) is a selective and potent Tip60 inhibitor with IC50 of 74 uM, similar potentcy for MOF (IC50= 47 uM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MG 149 |
| CAS | 1243583-85-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H28O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Tip60 HAT inhibitor |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (293.72 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1CCC2=CC=C(CCCCCCC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.46 |
| Visa mer |