Läs mer
MG 624, Tocris Bioscience™
Produktkod. 30001438
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30001438 50 mg
18035292 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001438 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 1356/50
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
α7 neuronal nicotinic receptor antagonist
A selective antagonist for neuronal α7 subunit- containing nAChR subtypes. Inhibits α-Bgtx binding to chick α7 and α4β2 subtypes with Ki values of 106 nM and 84 μM respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77257-42-2
Molekylformel C22H30INO
Molekylvikt (g/mol) 451.392
InChI-nyckel RDTKUZXIHMTSJO-UEIGIMKUSA-M
Synonym stilonium iodide, stilonio ioduro dcit, stilonii iodidum inn-latin, iodure de stilonium inn-french, ioduro de estilonio inn-spanish, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethylammonium iodide, triethyl 2-p-styrylphenoxy ethyl ammonium iodide, ioduro di trietil-beta-4-stilbenossi-etil ammonio italian, ammonium, 2-p-styrylphenoxy ethyl triethyl-, iodide, dsstox_cid_25781
PubChem CID 6433339
IUPAC-namn triethyl-[2-[4-[(E)-2-phenylethenyl]phenoxy]ethyl]azanium;iodide
LEDER CC[N+](CC)(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2.[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MG 624
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 451.39
Procent renhet >98%