Learn More
Mg( NO3 ) 2 för AAS 20g/ LH2O -matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12906183 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 mL
Unit Size:
50ml
Product Code. Kvantitet unitSize
12906183 50 mL 50ml
1 options
Product Code. 12906183 Supplier Fisher Chemical Supplier No. MM 101 050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Mg(NO3)2
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 20 g/L
Typ Matrix Modifier
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 50 mL