Läs mer
MGAT2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MGAT2-IN-1 |
| CAS | 1800025-30-2 |
| Färg | Gray |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H21ClF5N7O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (191.13 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC2=C(N(C3=NC=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NN4C)C=N3)CC2)C(N5C(CCC5)=O)=C1)(NC6=C(F)C=C(Cl)C=C6F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 654.01 |
| Formel vikt | 654.01 |
| Visa mer |