missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MGK 11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MGK 11 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-9-13-8-4-3-6-11(13)10-5-1-2-7-12(10)15-13/h1-4,9-12H,5-8H2 |
| Formel vikt | 204.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?