missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MGK 11, TRC

Produktkod. 30179969
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179969 50 mg
30179739 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34098050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 126-15-8
Molekylformel C13 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 204.26
Synonym 4a(4H)-Dibenzofurancarboxaldehyde, 1,5a,6,9,9a,9b-hexahydro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,5a,6,9,9a,9b-Hexahydro-4a(4H)-dibenzofurancarboxaldehyde (ACI), 2,3,4,5-Bis(2-butenylene)tetrahydrofurfural, 2,3,4,5-Bis(δ2-butenylene)tetrahydrofurfural, 2,3:4,5-Bis(2-butene-1,4-diyl)tetrahydrofurfural, 2-Furancarboxaldehyde, 2,3:4,5-bis(2-butene-1,4-diyl)tetrahydro-, 4a-Formyl-1,4,4a,5a,6,9,9a,9b-octahydrodibenzofuran, Bisbutenylenetetrahydrofurfural, Dibutylene tetrafurfural, ENT 17596, MGK Repellent 11, MGK-R 11, MKG 11, NSC 52965, R 11, Repel 111
IUPAC-namn 4,5a,6,9,9a,9b-hexahydro-1H-dibenzofuran-4a-carbaldehyde
LEDER O=CC12CC=CCC1C3CC=CCC3O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MGK 11
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c14-9-13-8-4-3-6-11(13)10-5-1-2-7-12(10)15-13/h1-4,9-12H,5-8H2
Formel vikt 204.115
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.