missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
mGluR7 Antibody (437310), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB4405MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
mGluR7 Monoclonal antibody specifically detects mGluR7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| mGluR7 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 437310 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| FLJ40498, glutamate receptor, metabotropic 7, metabotropic glutamate receptor 7, mGlu7, mGluR7, MGLUR7GPRC1GGLUR7 | |
| HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human mGluR7, Gln35-Ile915, Accession # Q14831 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Vision | |
| 2917 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering