Läs mer
Lonza™ MGM™ -4 Melanocyttillväxtmedium-4 BulletKit™
Produktkod. 11625480
:
Medium: 500 mL, CaCl2: 1,0 mL, PMA: 0,50 mL, hFGF-B: 1,0 mL, Insulin: 1,0 mL, BPE: 2,0 mL, Hydrokortison: 0,50 mL, FBS: 2,50 mL, GA-1000 mL:
Produktkod. 11625480
Brand: Lonza™ CC3249
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplett kit, tillväxtmedium och kosttillskott, för att stödja tillväxten av melanocyter.
  • Kulturkit innehållande odlingsmedium och kosttillskott.
  • Utvecklad för att stödja optimal tillväxt av melanocyter.
  • Tillhandahålls i en BulletKit™ format för ökad flexibilitet att lägga till eller utelämna komponenter som forskningsbehov dikterar.
  • Inkluderar följande:
    • 1 x MBM™ -4 Basalmedium (CC-3250), 500 ml
    • MGM™ -4 SingleQuots™ Tilläggspaket (CC-4435) som innehåller följande:
      • 1 x Natural Cap-flaska med CaCl2, 1,00 mL
      • 1 x bärnstensfärgad injektionsflaska med PMA, 0,50 ml
      • 1 x grå kapsylflaska med hFGF-B, 1,00 mL
      • 1 x Syrenkapsylflaska med insulin, 1,00 mL
      • 1 x orange kapsylflaska med BPE, 2,00 mL
      • 1 x Natural Cap-flaska med hydrokortison, 0,50 ml
      • 1 x flaska FBS, 2,50 ml
      • 1 x röd kapsylflaska med GA-1000, 0,50 ml
  • ET-3 Growth Supplement, en extra tillväxtfaktor som krävs för tillväxt av vuxna melanocyter, säljs också separat för att komplettera MGM™ -4 BulletKit™ för en komplett formulering speciellt utformad för odling av vuxna melanocyter.
  • ET-3 erbjuder förbättrad tillväxt och pläteringsfördelar förutom att begränsa andra celltypers kontaminering i kultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Melanocyter
Produkttyp Tillväxtmedium och kosttillskott
Kvantitet Medium: 500 mL, CaCl2: 1,0 mL, PMA: 0,50 mL, hFGF-B: 1,0 mL, Insulin: 1,0 mL, BPE: 2,0 mL, Hydrokortison: 0,50 mL, FBS: 2,50 mL, GA-1000 mL:
pH 7,25 till 7,65
Färg Rött
Innehåll och lagring Tillväxtmedium, CaCl2, PMA, hFGF-B, Insulin, BPE, Hydrokortison, FBS, GA-1000