Läs mer
MHY1485, MedChemExpress
Beskrivning
MHY1485 is a potent cell-permeable mTOR activator that targets the ATP domain of mTOR. MHY1485 inhibits autophagy by suppression of fusion between autophagosomes and lysosomes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MHY1485 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 326914-06-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21N7O4 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 7.69 mg/mL (19.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.58 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=[N+](C1=CC=C(NC2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=C1)[O-] |
| Visa mer |