Läs mer
MI-3, MedChemExpress
Beskrivning
MI-3 (Menin-MLL inhibitor 3) is a potent and high affinity menin-MLL inhibitor with an IC50 of 648 nM and a Kd of 201 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MI-3 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1271738-59-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H25N5S2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Menin-MLL inhibitor 3 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 8.33 mg/mL (22.18 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |