Läs mer
MI-503, MedChemExpress
Produktkod. 16479737
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16479737 5 mg -
16450286 2 mg -
16433556 25 mg -
16407218 10 mg 10mg
16403237 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16479737 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16925
MedChemExpress MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
MI-503 is a highly potent and orally bioavailable small molecule inhibitor of the menin-mLL interaction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MI-503
CAS 1857417-13-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H27F3N8S
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (44.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=CC=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4C)CC3
Molekylvikt (g/mol) 564.63
Formel vikt 564.63
Procent renhet 98.72%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death