Läs mer
MI-538, MedChemExpress
Beskrivning
MI-538 is an inhibitor of the interaction between menin and MLL fusion proteins with an IC50 of 21 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MI-538 |
| CAS | 1857417-10-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H25F3N8OS |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.49 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)CC(S1)=CC2=C1N=CN=C2NC3CCN(CC4=C(O)C=C(N(CC5=CNN=C5)C(C#N)=C6)C6=C4)CC3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 566.6 |
| Formel vikt | 566.6 |
| Visa mer |