Läs mer
(±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3), TRC
Produktkod. 30478567
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30478567 0.5 mg 0.5mg
30467194 5 mg -
30470764 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30478567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3415010.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219804-97-3
Molekylformel C18 D3 H17 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 303.8442
Synonym (±)-Mianserin-d3 HCl (methyl-d3)
IUPAC-namn 5-(trideuteriomethyl)-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0^{2,7}.0^{8,13}]nonadeca-1(19),8(13),9,11,15,17-hexaene;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Mianserin-d3 Hydrochloride (methyl-d3)
Kvantitet 0.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 303.1582