Läs mer
Mianserin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30459760
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459760 1 ml
1 options
Produktkod. 30459760 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMSR1438HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mianserin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Analyt- eller komponentnamn Mianserin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepinhydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 300.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 300,1393 g/mol