Läs mer
Mianserin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30461119
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30461119 10 mg
1 options
Produktkod. 30461119 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMMSR1438HC10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Mianserin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Analyt- eller komponentnamn Mianserin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N2 . Cl H
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14 b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepinhydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 300.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,1393 g/mol