Läs mer
Mianserin hydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30464178
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464178 10 mg
1 options
Produktkod. 30464178 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0147.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin Hydrochloride
CAS 21535-47-7
Analyt- eller komponentnamn Mianserin Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
InChI formel InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepinhydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 300.83
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 300,1393 g/mol