Läs mer
Mianserin hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16462056
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16462056 500 mg 500mg
16458166 100 mg -
16451396 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16462056 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0188A
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H21ClN2
Kvantitet 500 mg
Synonym Org GB 94
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (166.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (83.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
LEDER CN(CC1)CC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24.Cl
Molekylvikt (g/mol) 300.83
Formel vikt 300.83
Procent renhet 99.57%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation