Läs mer
Mianserin hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
Mianserinhydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Mianserin Hydrochloride |
| CAS | 21535-47-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Mianserin Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C18 H20 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepinhydroklorid |
| Visa mer |