Läs mer
Mianserinhydroklorid
Produktkod. 15424159
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15424159 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 15424159 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61570.MC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 21535-47-7 | C18H21ClN2 | 300,83 g/mol
Mianserinhydroklorid används som antidepressivt, antagonist, invers agonist vid 5-HT2 serotoninreceptorer, blockerar också H1-histaminreceptorn och α2 adrenoceptorn.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Mianserinhydroklorid används som antidepressivt, antagonist, invers agonist vid 5-HT2 serotoninreceptorer, blockerar också H1-histaminreceptorn och α2 adrenoceptorn.
Löslighet
Löslig i vatten, ethano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Färg Vitt
Molekylformel C18H21ClN2
MDL-nummer MFCD00055072
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,6172
Synonym mianserin hydrochloride, mianserine hydrochloride, mianserin hcl, athymil, bolvidon, tolvon, tolvin, org gb 94, lerivon
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol, metanol och dimetylformamid.
InChI-nyckel YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN1CCN2C(C1)C1=CC=CC=C1CC1=CC=CC=C21
IUPAC-namn hydrogen 5-methyl-2,5-diazatetracyclo[13.4.0.0²,⁷.0⁸,¹³]nonadeca-1(19),8,10,12,15,17-hexaene chloride
Molekylvikt (g/mol) 300.83
PubChem CID 68551
ChEBI CHEBI:31843
Formel vikt 300.83
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning