Läs mer
Mianserin N-Oxide, LoGiCal
Produktkod. 30460663
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460663 10 mg
1 options
Produktkod. 30460663 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0147.06
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Analyt- eller komponentnamn Mianserin N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H20 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 280.36
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 280.1576 g/mol