Läs mer
Mianserin N-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 30052454
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30052454 100 mg
1 options
Produktkod. 30052454 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0147.06
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mianserin N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin N-Oxide
CAS 62510-46-7
Analyt- eller komponentnamn Mianserin N-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C18 H20 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Mianserin N-Oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O/c1-20(21)11-10-19-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(19)13-20/h2-9,18H,10-13H2,1H3
LEDER C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine 2-oxide
Molekylvikt (g/mol) 280.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 280.1576 g/mol