Läs mer
Mibampator, MedChemExpress
Produktkod. 16465216
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16465216 100 mg
16427017 5 mg
16420627 50 mg
16414298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465216 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10934
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Mibampator (LY451395) is a potent and highly selective potentiator of the AMPA receptors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mibampator
CAS 375345-95-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30N2O4S2
Kvantitet 100 mg
Synonym LY451395
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 25 mg/mL (57.00 mM)
LEDER C[C@@H](CNS(C(C)C)(=O)=O)C1=CC=C(C2=CC=C(CCNS(C)(=O)=O)C=C2)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 438.6
Formel vikt 438.6
Procent renhet 98.03%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation