Läs mer
Micafungin sodium, MedChemExpress
Produktkod. 16483077
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483077 50 mg -
16467028 10 mg 10mg
16429577 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483077 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16321
MedChemExpress Micafungin sodium (FK 463 sodium) is an antifungal agent which inhibits 1, 3-beta-D-glucan synthesis.
Micafungin sodium (FK 463 sodium) is an antifungal agent which inhibits 1, 3-beta-D-glucan synthesis.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Micafungin sodium
Fysisk form Solid
CAS 208538-73-2
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C56H70N9NaO23S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym FK 463 sodium
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (77.38 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (24.76 mM)
LEDER O=S(OC1=CC([C@H](O)[C@@H](O)C(NC(C2N(C(C(NC([C@]([H])(C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(C3N(C(C([C@H](O)CC(N)=O)N4)=O)C[C@H](C)[C@@H]3O)=O)NC(C5=CC=C(C6=NOC(C7=CC=C(OCCCCC)C=C7)=C6)C=C5)=O)=O)[C@H](O)C)=O)C[C@H](O)C2)=O)C4=O)=CC=C1O)(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 1292.26
Formel vikt 1292.26
Procent renhet 97.42%