Läs mer
Michigan Residual Solvents Mixture Kit 703 Inhaled Products 1-2100 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Kvantitet:
4 x 1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 107-06-2, 67-64-1, 75-05-8, 71-43-2, 67-66-3, 75-09-2 |
| Kvantitet | 4 x 1 mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Triacetin |