Läs mer
Michlers Ketone, 98 %
Produktkod. 11433864
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433864 500 g 500g
11423864 100 g 100g
11443864 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433864 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11889.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268,36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-94-8
Molekylformel C17H20N2O
Molekylvikt (g/mol) 268.36
MDL-nummer MFCD00008312
InChI-nyckel VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC-namn bis[4-(dimetylamino)fenyl]metanon
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Michler's Ketone
Smältpunkt 174 °C till 176 °C
Kokpunkt >360 °C
Flampunkt 220 °C (428 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 790733
Merck Index 14,6177
Formel vikt 268.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.