Läs mer
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
426.20 SEK - 2314.61 SEK
Kemiska identifierare
CAS 22916-47-8
Molekylformel C18H14Cl4N2O
Molekylvikt (g/mol) 416.12
MDL-nummer MFCD00216019
InChI-nyckel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
LEDER ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15473569
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.03
1g
426.20 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15483569
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.06
5g
653.21 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15493569
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.14
25g
2314.61 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
Specifikationer
Kemiska identifierare
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Miconazole
C18H14Cl4N2O
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
22916-47-8
MFCD00216019
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P285-P301+P312-P304+P341-P330-P342+P311-P501c
H302-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 245-324-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4770000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Store at -20°C
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer