Läs mer
Miconazole (Free Base), Fisher BioReagents
Produktkod. 11468403
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Amber Glass
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11468403 5 g Amber Glass 5g
10386933 1 g Amber Glass 1g
10596764 25 g Amber Glass 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468403 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26685
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Miconazole is used as an antifungal agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22916-47-8
Molekylformel C18H14Cl4N2O
Molekylvikt (g/mol) 416.12
MDL-nummer MFCD00216019
InChI-nyckel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-[2, 4-Dichloro-β-([2, 4-dichloro-benzyl]oxy)phenethyl]imidazole
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
LEDER ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Miconazole
Typ Miconazole
Namnnotering Free Base
Fysisk form Solid
Smältpunkt 135°C
Tändningsrester < 0.2%
Förlust vid torkning < 0.5%
Förpackning Amber Glass
Färg White
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 98%
Merck Index 15, 6257
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole
Formel vikt 416.13
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Miconazole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .