Läs mer
Mikonazolfri bas MP Biomedicals
Produktkod. 11416321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416321 1 g 1g
11426321 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22916-47-8
Molekylformel C18H14Cl4N2O
Molekylvikt (g/mol) 416.12
MDL-nummer MFCD00216019
InChI-nyckel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,4-diklorfenyl)metoxi]etyl]-1H-imidazol
LEDER ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Miconazole
Namnnotering Free Base
Kvantitet 1 g
Formel vikt 416.1