Läs mer
Mikonazol, fri bas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436321 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11436321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219391525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3535.00 SEK
    3365.08 SEK / 25g
    Save 169.92 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Miconazole, free base
CAS 22916-47-8
Färg Vitt
Molekylformel C18H14Cl4N2O
MDL-nummer MFCD00216019
Kvantitet 25 g
Synonym miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
InChI-nyckel BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
LEDER ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
IUPAC-namn 1-[2-(2,4-diklorfenyl)-2-[(2,4-diklorfenyl)metoxi]etyl]-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 416.12
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Formel vikt 416.1
Fysisk form Pulver