Läs mer
Miconazole Impurity B, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miconazole Impurity B |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-2-13(8-14)11-24-18(10-23-7-6-22-12-23)16-5-4-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2 |
| Formel vikt | 380.025 |