Läs mer
Miconazole Impurity H, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Miconazole Impurity H |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16Cl2N2O/c19-15-6-7-16(17(20)10-15)18(11-22-9-8-21-13-22)23-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-10,13,18H,11-12H2 |
| Procent renhet | >95% |